Merck
1.72571
Magnesium chloride hexahydrate
extra pure, for table water, FCC, E 511
Synonyma:
Magnesium dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 KG
1 350,00 Kč
25 KG
2 640,00 Kč
1 350,00 Kč
Očekávané datum odeslání17. března 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Lineární vzorec:
MgCl2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.30
EC Index Number:
232-094-6
E Number:
E511
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
reg. compliance
FCC
Quality Level
form
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
solubility
468.7 g/L
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
1.0583213152PHR2486
form
solid
form
crystalline, solid
form
solid
form
solid
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
reg. compliance
FCC
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
mp
117 °C (decomposition)
mp
117 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
solubility
468.7 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Magnesium chloride hexahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
172571902504022536914381
172571100004027269008048