Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Segment
agency
BP, JPC, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline, solid
feature
RNase and DNase free
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline, solid | form crystalline, solid | form crystalline solid | form - |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) in vitro transcription (IVT): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| agency BP, Ph. Eur., JPC, USP | agency JPC, Ph. Eur., USP | agency - | agency - |
| pH 4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride hexahydrate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..