Hlavní dokumenty
1.37097
SAFC
Poloxamer 188 EMPROVE® EXPERT cell culture optimized
(stabilized with 70 ppm BHT)
Farmaceutická výroba
Synonyma:
Polyethylene glycol, propoxylated
Vybrat velikost
1 KG
8 000,00 Kč
3 X 1 KG
20 000,00 Kč
10 KG
55 200,00 Kč
25 KG
128 200,00 Kč
1370979050
294 200,00 Kč
8 000,00 Kč
Očekávané datum odeslání04. března 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
1 KG
8 000,00 Kč
3 X 1 KG
20 000,00 Kč
10 KG
55 200,00 Kč
25 KG
128 200,00 Kč
1370979050
294 200,00 Kč
About This Item
Lineární vzorec:
(C3H6O · C2H4O)x
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
51171641
8 000,00 Kč
Očekávané datum odeslání04. března 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
52 °C
transition temp
flash point 260 °C
solubility
>100 g/L
density
1.06 g/cm3 at 70 °C
bulk density
1050 kg/m3
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Co je program Emprove®?
Program Emprove® je systém poskytující ucelenou a podrobnou dokumentaci k našim filtrům a jednorázově použitelným součástem, farmaceutickým surovinám a výchozím materiálům.
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Quality Management Dossier (Open Access)
K bezplatnému stažení po přihlášení
Operational Excellence Dossier
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Zjistěte více o výhodách, které může poskytnout předplatné programu Emprove®
Proč jsou tyto dokumenty nedostupné?
Dokumentace Emprove® obsahují informace určené k tomu, aby podporovaly proces registrace a činnosti při posuzování rizik u výrobců farmaceutických produktů, přičemž tyto informace jsou důvěrného rázu. Chcete-li získat přístup, kontaktujte nás.
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.