Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Očekávané datum odeslání24. března 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 2 340,00 Kč | |
| 5 g | Očekávané datum odeslání17. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 5 000,00 Kč | |
| 25 g | Očekávané datum odeslání24. března 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 17 800,00 Kč |
O této položce
2 340,00 Kč
Očekávané datum odeslání24. března 2026podrobné informace
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Level
assay
≥99% (cellulose acetate electrophoresis)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤5% moisture
solubility
aqueous buffer: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| CDS021473-100MG | 04061829016586 |
| 12657-1GM | 07790788048013 |
| 12657-25GM | 07790788048020 |
| 12657-5GM | 07790788048037 |