1.16989
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®
Synonyma:
Formaldehyde chemical test strips, Formaldehyde test strip for instrument reader
About This Item
Doporučené produkty
product name
Formaldehyde Test, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
formaldehyde
measuring range
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
compatibility
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 27.0 - 33.0 mg/l
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Související obsah
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.