Key Documents
1.13720
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-D2
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyma:
Dichloromethane-D2, Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2, Dideuterodichloromethane, DCM deuterated
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CCl2D2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
216-776-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
450 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
13-22 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
-97 °C
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Recommended products
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)