Hlavní dokumenty
1.10784
Millipore
Acrylamide
for electrophoresis
Synonyma:
Acrylamide, Prop-2-enamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
71.08
MDL number:
UNSPSC Code:
41105319
EC Index Number:
201-173-7
NACRES:
NB.21
vapor pressure
0.009 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
424 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
2040 g/L
density
1.127 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct 3D printing of triple-responsive nanocomposite hydrogel microneedles for controllable drug delivery.: This research develops novel 3D-printed hydrogel microneedles using acrylamide as a component that responds to environmental changes (Li H et al., 2024).
Analysis Note
Appearance (colour): almost white
Appearance (description): crystalline powder
Assay (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.001 %
Absorbance A (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Conductivity (50 % w/v; water; 20° C): ≤ 5.0 µS/cm
Solubility (50 % w/v; water): clear, colourless
Turbidity (50 % w/v; water): ≤ 2.0 NTU
Turbidity (50 % w/v; methanol; 37° C): ≤ 3.0 NTU
pH-value (5 %; water): 5.0 - 7.0
Water-insoluble matter: ≤ 0.005 %
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)