Hlavní dokumenty
1.09974
Supelco
Hydrochloric acid solution
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyma:
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Název produktu
Hydrochloric acid solution, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1 ( in H2O, undiluted)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: HX0603E-6
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c