Přeskočit na
H1758
Hydrochloric acid
36.5-38.0%, BioReagent, Molecular Biology
Synonyma:
HCL, Hydrogen Chloride Solution, Muriatic Acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 100,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 220,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-595-7
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
Assay:
36.5-38.0%
Concentration:
30-50%
Form:
liquid
Grade:
Molecular Biology
2 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
BioReagent
assay
36.5-38.0%
form
liquid
shelf life
limited shelf life,expiry date on the label
concentration
30-50%
color
light yellow
pH
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
1.18 g/mL at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
suitability
suitable for molecular biology
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydrochloric acid has been used:
  • for the solubilization of formazan crystals
  • to adjust pH in various buffers
  • for the preparation of giant reed extract
Hydrochloric acid has been used:
  • in cell viability assays
  • for DNA denaturation
  • for pH adjustments in sucrose hydrolysis experiment
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
137312100312
Hydrochloric acid 25%, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Helv.
SAFC
137312
Hydrochloric acid
Hydrochloric acid 25%, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Helv.
SAFC
100312
Hydrochloric acid
description
36.5-38.0%, BioReagent, Molecular Biology
description
25%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
description
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Helv.
concentration
30-50%
concentration
-
concentration
25%
grade
Molecular Biology
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
-
assay
36.5-38.0%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
form
liquid
form
-
form
liquid
pH
<1 (20 °C)
pH
-
pH
<1 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do I calculate the molarity of Product No. H1758, Hydrochloric acid?
    1 answer
    1. The molarity or molar concentration can be calculated using the following formula: [Density x 1000 x concentration (%)] / (molecular weight)
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the molarity or molar concentration of Product No. H1758, Hydrochloric acid?
    1 answer
    1. Based on an approximate density of 1.2 g/ml and a percentage range of 36.5 - 38.0%, concentrated HCl is in the range 11.6-12.0 M (which is also 11.6-12.0 Normal, for this monoprotic acid).
      Helpful?
  6. Is Product No. H1758, Hydrochloric acid, given a grade designation?
    1 answer
    1. This product is designated as Molecular Biology grade and is suitable for molecular biology applications.
      Helpful?
  7. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.