Hlavní dokumenty
1.09960
Supelco
Cadmium standard
1000 mg Cd, (CdCl₂ in H₂O) Titrisol®
Synonyma:
Cadmium standard for aqueous matrices
Vybrat velikost
1 AMP
995,00 Kč
995,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
1 AMP
995,00 Kč
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
995,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Cd in H2O
technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
content (Cd): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Complexometric titration.
(traceable of NIST - SRM 682)
Accuracy of the method:+/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)