Merck
4610-OP
Formamide
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Synonyma:
Formamide, Carbamaldehyde, Amide C1, Formic amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
HCONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
45.04
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
505995
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
hybridization: suitable
Bp:
210 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
1.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
assay
≥99% (GC)
form
viscous liquid (slightly)
autoignition temp.
932 °F
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
hybridization: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular Biology grade.
A260 (0.5 M, water): ≤0.03 AU
A270 (0.5M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.5 M, water): ≤0.08 AU
Purity by Assay: ≥ 99%
Conductivity: ≤100 µmho
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Identification: To pass test
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
4650-500ML04055977242096
4610-100ML04055977242089
4670-4L04055977242102