Hlavní dokumenty
1.09500
Supelco
GF AAS Multi element standard XVIII
(16 elements in diluted nitric acid) Certipur®
Synonyma:
Nota 1 A
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.027 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Be (beryllium): 5 mg/l
Cd (cadmium): 5 mg/l
Ag (Silver): 10 mg/l
Cr (chromium): 20 mg/l
Fe (iron): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Al (Aluminium): 100 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)