Merck
1.09479
Multi-element standard III dissolved in oil
900 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
Synonyma:
Oil-dissolved Multi-element Standard for ICP/AAS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
232-384-2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
grade
analytical standard
product line
Certipur®
concentration
900 ppm in oil
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
kinematic viscosity
200 cSt(40 °C)
bp
<300 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Multi-element standard III dissolved in oil is intended to use as a calibration standard for elemental analysis through ICP and AAS methods.
Analysis Note
Ag (Silver): 885 – 915
Al (Aluminium): 885 – 915
B (Boron): 885 – 915
Ba (Barium): 885 – 915
Ca (Calcium): 885 – 915
Cd (Cadmium): 885 – 915
Cr (Chromium): 885 – 915
Cu (Copper): 885 – 915
Fe (Iron): 885 – 915
Mg (Magnesium): 885 – 915
Mo (Molybdenum): 885 – 915
Mn (Manganese): 885 – 915
Na (Sodium): 885 – 915
Ni (Nickel): 885 – 915
P (phosphorus): 885 – 915
Pb (Lead): 885 – 915
Si (Silicon): 885 – 915
Sn (Tin): 885 – 915
Ti (Titanium): 885 – 915
V (Vanadium): 885 – 915
Zn (Zinc): 885 – 915
Determination methods: ICP OES, ICP MS, GFAA
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
109479010004022536934631