Hlavní dokumenty
1.09023
Millipore
GRIESS-ILOSVAY′S nitrite reagent
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.21
form
liquid
Quality Level
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria spp.
General description
Reagent solution for detecting microbial nitrite in order to identify nitrate-reducing microorganisms
Analysis Note
Appearance: clear, colourless to light pink
Sensitivity test: passes test
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)