S2378
Sodium succinate dibasic hexahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyma:
Butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)