Hlavní dokumenty
1.08294
Supelco
Thorin
indicator for sulfate titration
Synonyma:
Thorin, 1-(2-Arsonophenylazo)-2-hydroxy-3,6-naphthalene-disulfonic acid sodium salt, 2-(2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)-benzene-arsonic acid sodium salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H11AsN2Na2O10S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
576.30
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
222-993-1
NACRES:
NB.21
product name
Thorin, indicator for sulfate titration
Quality Level
form
solid
impurities
≤25% Water (Karl Fischer)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
700 kg/m3
λmax
480-490 nm (propan-2-ol)
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,18H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-15+;;
InChI key
ZQMPNLOZJUWHSA-WTBAQZMLSA-L
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Propan-2-ol): 480 - 490 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l;propan-2-ol; calc. on anhydrous substance): 250 - 350
Water (according to Karl Fischer): ≤ 25 %
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4