Key Documents
1.06726
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
Synonyma:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-104-9
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (complexometric)
form
crystals
potency
361 mg/kg LD50, oral (rat)
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
650 g/L
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
cation traces
Co: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.2%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
General description
EMPLURA®
Analysis Note
Assay (complexometric)≥ 98.0 %Identitypasses testChloride (Cl)≤ 0.003 %Co (Cobalt)≤ 0.05 %Fe (Iron)≤ 0.01 %Pb (Lead)≤ 0.001 %Zn (Zinc)≤ 0.2 %Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO₄)≤ 0.5 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)