Hlavní dokumenty
1.06304
Supelco
Spectromelt® B 10
di-Sodium tetraborate
Synonyma:
Borax
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
B4Na2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.0% (acidimetric)
grade:
for X-ray fluorescence analysis
form:
powder
solubility:
water: soluble 49.74 g/L at 20 °C (68 °F, Regulation (EC) No. 440/2008)
grade
for X-ray fluorescence analysis
Quality Level
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
solubility
water: soluble 49.74 g/L at 20 °C (68 °F, Regulation (EC) No. 440/2008)
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10 ppm
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI key
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 70
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)