Hlavní dokumenty
1.05873
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
Synonyma:
Magnesium perchlorate hydrate
Vybrat velikost
500 G
11 700,00 Kč
11 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
500 G
11 700,00 Kč
About This Item
Lineární vzorec:
Mg(ClO4)2 · x H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.21 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41123003
EC Index Number:
233-108-3
NACRES:
NB.51
form:
solid
solubility:
500 g/L
11 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Quality Level
form
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
500 g/L
density
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
bulk density
600‑800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c