Key Documents
1.04420
Supelco
Mercury(II) iodide red,
EMPLURA®
Synonyma:
Mercury(II) iodide red,, Mercury diiodide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
HgI2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
454.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-873-8
NACRES:
NA.21
vapor pressure
0.006 hPa ( 80 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.05% Water-soluble substances
ign. residue
≤0.1% (as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
density
6.36 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution in ethanol: passes test
Water-soluble substances: ≤ 0.05 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)