Přeskočit na
1.37038
Phenol red (phenolsulfonphthaleine)
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur
Synonyma:
Phenol red (phenolsulfonphthaleine)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Očekávané datum odeslání27. července 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
103 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H4OH)2C7H4SO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
354.38
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
205-609-7
MDL number:
103 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání27. července 2026podrobné informace
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
>300 °C
solubility
0.77 g/L
bulk density
200‑300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.59375P3532114529
Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur
Supelco
1.59375
Phenol red
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur
description
(phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
ACS reagent
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0% (bromatometric, calculated on dried substance)
assay
-
assay
-
agency
Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
-
bulk density
200‑300 kg/m3
bulk density
200‑300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc