description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
storage temp.
2-8°C
1 of 4
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form dry powder | form liquid | form dry powder | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® |
| description shipped with cooling packs | description - | description shipped with cooling packs | description shipped with cooling pack |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
This case study walks through optimizing feed and media for upstream bioprocessing and how it translates to large-scale bioreactors.
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Cell culture media are vital for bioprocessing therapeutics. This page describes the central role of our organization in authoring purpose-built GMP for cell culture media.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Související obsah
Přečtěte si více o vývoji médií pro buněčné kultury pro vývoj a výrobu mAB a o produktech, které pro tento krok potřebujete.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.
Enhance mAb and recombinant protein performance, efficacy, and stability with precise glycosylation modulation using the Cellvento® ModiFeed platform.