Key Documents
1.02700
Supelco
Copper
foil about 0.1 mm thickness for analysis EMSURE®
Synonyma:
Copper
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12141711
EC Index Number:
231-159-6
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.7% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
bp
2580 °C/1013 hPa
mp
1083 °C
density
8.96 g/cm3
bulk density
1000 kg/m3
cation traces
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.05%
Sb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electron-electron scattering limits thermal conductivity of metals under extremely high electron temperatures: The study discusses how copper′s thermal properties are influenced under extreme conditions, applicable in high-performance electronics (Karna and Giri, 2024).
  • Lateral Flow Assay Biotesting by Utilizing Plasmonic Nanoparticles Made of Inexpensive Metals: Demonstrates copper′s potential as a cost-effective alternative to gold in diagnostic assays, broadening access to healthcare technologies (Bahamondes Lorca et al., 2024).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.7 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Sb (Antimony): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)