Přejít k obsahu
349208
Copper
foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101604
EC Number:
231-159-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
foil
composition
Cu
reaction suitability
core: copper
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.025 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
metallization
greener alternative category
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for thin layer deposition, which is an efficient technique for finding high-performance materials. Click here for more information.
Preparation Note
  • 150×150 mm (approximately 5 g)
  • 150×1000 mm (approximately 33 g)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)