Merck
266744
Copper
foil, thickness 1.0 mm, 99.999% trace metals basis
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
EC Number:
231-159-6
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
foil
composition
Cu
reaction suitability
core: copper
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
thickness
1.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
metallization
greener alternative category
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for thin layer deposition, which is an efficient technique for finding high-performance materials. Click here for more information.
Copper exhibits excellent thermal and electrical conductivities along with high malleability.
Application
A corrosion resistant graphene reinforced composite coating was deposited on 1.0mm thick copper foil by electrophoretic deposition.
Preparation Note
25×50 mm (approximately 11 g)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)