Hlavní dokumenty
1.00805
SAFC
Titanium(IV) oxide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Farmaceutická výroba
Synonyma:
Titanium(IV) oxide, Titanic anhydride, Titanium dioxide
Vybrat velikost
0.5 KG
1 160,00 Kč
25 KG
14 100,00 Kč
21 X 25 KG
Dotázat se
1 160,00 Kč
Očekávané datum odeslání10. března 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
0.5 KG
1 160,00 Kč
25 KG
14 100,00 Kč
21 X 25 KG
Dotázat se
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
O2Ti
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
79.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
E Number:
E171
EC Index Number:
236-675-5
1 160,00 Kč
Očekávané datum odeslání10. března 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Titanium(IV) oxide is a commonly used ingredient in both food and pharmaceuticals. In pharmaceutical applications, Titanium(IV) oxide has been used primarily for solid oral dosage forms as a white pigment.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
also commonly purchased with this product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Co je program Emprove®?
Program Emprove® je systém poskytující ucelenou a podrobnou dokumentaci k našim filtrům a jednorázově použitelným součástem, farmaceutickým surovinám a výchozím materiálům.
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Quality Management Dossier (Open Access)
K bezplatnému stažení po přihlášení
Operational Excellence Dossier
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Operational Excellence Dossier
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Zjistěte více o výhodách, které může poskytnout předplatné programu Emprove®
Proč jsou tyto dokumenty nedostupné?
Dokumentace Emprove® obsahují informace určené k tomu, aby podporovaly proces registrace a činnosti při posuzování rizik u výrobců farmaceutických produktů, přičemž tyto informace jsou důvěrného rázu. Chcete-li získat přístup, kontaktujte nás.