Hlavní dokumenty
V-046
Supelco
(±)-gamma-Tocopherol-D3 solution
500 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H45D3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
419.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL in methanol
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
A lipid soluble form of Vitamin E, γ-Tocopherol is important to human health as an antioxidant and food additive. Vitamin E deficiency, often the result of poor nutrition or low absorption of dietary fat, is monitored in patient serum samples by LC-MS/MS or HPLC. This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantifying γ-tocopherol in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency by LC-MS/MS or HPLC to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)