Hlavní dokumenty
V-082
Supelco
(±)-β-Tocopherol (Vitamin E) solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyma:
rac-β-Tocopherol solution
About This Item
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2C)O)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
InChI key
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
General description
This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations by HPLC or LC-MS/MS. β-Tocopherol has about one third of the activity of β-tocopherol.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)