Hlavní dokumenty
V-036
Supelco
(±)-Voriconazole-D3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Voriconazole-D₃ Isomer Solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H11D3F3N5O
Molekulová hmotnost:
352.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A stable-labeled internal standard suitable for quantification of voriconazole levels in blood, serum, or plasma by HPLC or LC-MS/MS for applications such as therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing. Voriconazole, sold under the trade name Vfend®, is a triazole antifungal drug prescribed for treatment of serious, invasive fungal infections.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vfend is a registered trademark of Pfizer, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)