Hlavní dokumenty
S-037
Supelco
JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
JWH-073 3-Hydroxybutyl metabolite solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H21NO2
Molekulová hmotnost:
343.42
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H21NO2/c1-16(25)13-14-24-15-21(19-10-4-5-12-22(19)24)23(26)20-11-6-8-17-7-2-3-9-18(17)20/h2-12,15-16,25H,13-14H2,1H3
InChI key
YPRJGJFJMZOUSH-UHFFFAOYSA-N
General description
The major and most prominent urinary metabolite of JWH-073, a synthetic cannabinoid found in several versions of the herbal mixture Spice. Our certified Spice cannabinoid solution standards are DEA-exempt allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 2
1 of 2
Sortimentní položky
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC