Hlavní dokumenty
S-045
Supelco
JWH-250 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
JWH-250 5-Hydroxypentyl metabolite solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H25NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
351.44
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1CC(=O)c2cn(CCCCCO)c3ccccc23
InChI
1S/C22H25NO3/c1-26-22-12-6-3-9-17(22)15-21(25)19-16-23(13-7-2-8-14-24)20-11-5-4-10-18(19)20/h3-6,9-12,16,24H,2,7-8,13-15H2,1H3
InChI key
BEAGHVHOGRTTHK-UHFFFAOYSA-N
General description
A primary urinary metabolite of JWH-250, a synthetic cannabinoid found in certain herbal blends of K2 or Spice. This monohydroxy analog is also referred to as the omega-hydroxy metabolite of JWH-250.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)