Hlavní dokumenty
R-034
Supelco
Remifentanil-13C6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C1413C6H28N2O5 · HCl
Molekulová hmotnost:
418.86
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N1(CCC(CC1)(N([13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)C(=O)CC)C(=O)OC)CCC(=O)OC
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,16+1;
InChI key
WFBMIPUMYUHANP-ALVDMSPLSA-N
General description
Remifentail (Ultivasup) is a potent, short-acting, synthetic opioid analgesic drug. It is used in combination with other opioids and analgesics to induce or supplement general anesthesia. An internal standard suitable for remifentanyl testing of urine, blood, or hair samples or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS in applications such as pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)