Přeskočit na
P-173
1P-LSD solution
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 050,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H29N3O2
Molekulová hmotnost:
379.50
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
8 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT)
format
single component solution
storage temp.
−70°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1P-LSD solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C