Hlavní dokumenty
P-072
Supelco
Pregabalin-D6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Pregabalin Deuterated Solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8D6H11NO2
Molekulová hmotnost:
165.26
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(C4=C5C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C4)N([C@H]6CCC(NC6=O)=O)C5=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3
InChI key
AYXYPKUFHZROOJ-WFGJKAKNSA-N
General description
Pregabalin, marketed as the anticonvulsant drug Lyrica®, is used in the treatment of epilepsy and generalized anxiety disorder. Along with other anticonvulsants such as gabapentin and levetiracetam, pregabalin is also used to treat neuropathic pain. This internal standard is suitable for use in the quantitation of patient levels using LCMS applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lyrica is a registered trademark of C.P. Pharmaceuticals International C.V.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)