Merck
G154
Gabapentin
≥98% (HPLC), solid, anticonvulsant
Synonyma:
1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, Neurontin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H17NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-076-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2359739
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Gabapentin, solid
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
SMILES string
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Gabapentin has been used:
  • as the α2δ-ligand to examine whether the allyl isothiocyanate (AITC) sensitized thermal aversion assay might be useful as a screening method for the identification of presumptive analgesics
  • dissolved in uptake buffer which is used to measure the to measure ASP (trans-4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide) substrate by organic cation transporter type 2 (OCTN2) using liquid chromatography - mass spectrometry
  • used as an analgesic adjuvant for intraperitoneal injections
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant with unknown mechanism of action; crosses the blood brain barrier; increases GABA concentrations in the brain and reduces excitatory amino acid neurotransmission, perhaps through its effects on voltage-gated calcium channels; exhibits antinociceptive, anxiolytic, neuroprotective and anti-epileptic effects.
Gabapentin serves as a ligand for the α2δ subunit of L-type calcium channels.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gabapentin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G154-50MG04061833628263
G154-10MG04061833628256