Hlavní dokumenty
P-067
Supelco
Phenytoin-D10 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15D10H2N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C(N1)=O
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-LHNTUAQVSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® suitable for use as an internal standard in LC/MS or GC/MS phenytoin testing methods for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, medication monitoring, or pharmaceutical research applications. Phenytoin is an antiepileptic drug used in the prevention and treatment of seizures.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3