Hlavní dokumenty
C-136
Supelco
Carbamazepine-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C6C9H12N2O
Molekulová hmotnost:
242.22
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Carbamazepine is an anticonvulsant and mood stabilizing drug used primarily in the treatment of epilepsy and neuropathic pain. This internal standard is suitable for use in quantitation of carbamazepine levels by GC/MS or LC/MS for applications in painprescription monitoring, clinical toxicology, therapeutic drug monitoring or urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)