Hlavní dokumenty
M-178
Supelco
Meprobamate-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C613C3H18N2O4
Molekulová hmotnost:
221.23
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-47.99 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for meprobamate testing or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing applications. Marketed under trade names such as Milltown, Meprospan, and Equanil, meprobamate is a minor tranquilizer used for the treatment of anxiety and muscle spasms.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)