Hlavní dokumenty
M-167
Supelco
5-MeO-DiPT
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H26N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
274.40
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C(C)C)C(C)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C17H26N2O/c1-12(2)19(13(3)4)9-8-14-11-18-17-7-6-15(20-5)10-16(14)17/h6-7,10-13,18H,8-9H2,1-5H3
InChI key
DNBPMBJFRRVTSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
5-MeO-DiPT (5-methoxy-diisopropyltryptamine), known by the street names Foxy or Foxy Methoxy, is a designer tryptamine that can cause auditory distortions and hallucinations. Reports suggest that 5-MeO-DiPT is seven times more potent than the hallucinogen DMT as a result of the methoxy substitution at position five on the tryptamine ring. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS testing applications in forensic toxicology, urine drug testing, or clinical chemistry.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)