M-168
5-MeO-DMT solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(OC)C=C21
InChI
1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
InChI key
ZSTKHSQDNIGFLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 5-MeO-DMT: Advancing Neuropharmacological Research.: As a potent research chemical, 5-MeO-DMT is pivotal in neuropharmacological studies, particularly those investigating the serotonergic system. Its profound effects on serotonin receptors offer valuable insights into mood regulation and cognitive processes, making it a critical tool for researchers studying psychiatric and neurological disorders (Dakic et al., 2017).
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)