Hlavní dokumenty
I-029
Supelco
Interference Mix 7 (For Qualitative Use Only)
50-100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant®
Synonyma:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
form
liquid
composition
Montelukast sodium salt, 100 μg/mL (as free base)
Pioglitazone hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Prednisolone, 100 μg/mL
Prednisone, 50 μg/mL
Procainamide hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Simvastatin, 100 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
50-100 μg/mL in methanol (each analyte)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods. This multi-component solution standard contains the routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs montelukast sodium salt, pioglitazone hydrochloride, prednisolone, prednisone, procainamide HCl and simvastatin.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)