Hlavní dokumenty
H-923
Supelco
2-Hydroxyethylflurazepam-d4 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17D4H10ClFN2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
336.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(F)c1[2H])C2=NCC(=O)N(CCO)c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22H,7-8,10H2/i1D,2D,3D,4D
InChI key
FOCBRQQHNOKOJQ-RHQRLBAQSA-N
General description
2-Hydroxyethylflurazepam is a primary metabolite of the benzodiazepine flurazepam, sold under the trade names Falmane and Salmadorm for treament of mild to moderate insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of hydroxyethylflurazepam levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)