C-109
Catecholamine Mix 1 (Epinephrines) solution
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Epinephrines solution
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
(±)-Epinephrine HCl
(±)-Norepinephrine HCl
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
General description
Legal Information
Analyt
Application
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.