Hlavní dokumenty
B-051
Supelco
Buphedrone Ephedrine Metabolite-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H14D3NO · HCl
Molekulová hmotnost:
218.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
Storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(CC)NC([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-3-10(12-2)11(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,10-13H,3H2,1-2H3;1H/i2D3;
Inchi Key
DBIYVUUUZVZMQD-MUTAZJQDSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of Buphedrone Ephedrine Metabolite levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. This bath salt cathinone analog is a primary urinary metabolite of Buphedrone. Buphedrone, also known as MAPB, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends across the US, Europe, and Asia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)