A-176
Glutaryl-L-Carnitine lithium salt solution
100 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
General description
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.