Merck
42052
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
≥90.0% (HPLC)
Synonyma:
DSF, Diffusible signal factor
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H24O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C13H24O2/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(14)15/h9,11-12H,3-8,10H2,1-2H3,(H,14,15)/b11-9-
InChI key
SNTXNGAQYNSTHI-LUAWRHEFSA-N
Application
Diffusible signal factor (cis-11-methyl-2-dodecenoic acid, DSF) is used to study cell-cell communication by pathogenic bacteria such as Xanthomonas campestris pv. Campestris (Xcc). DSF is involved in the synchronization of virulence gene expression and biofilm dispersal.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)