Merck
856707C
Avanti
17:1 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(17:1(10Z)/0:0); 110699
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H44NO7P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
465.56
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
17:1 Lyso PE, 1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
assay
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (856707C-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 856707C
concentration
5 mg/mL (856707C-5mg)
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C22H44NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23/h7-8,21,24H,2-6,9-20,23H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-/t21-/m1/s1
InChI key
RVPLNCFWJATBMI-GIWCCYDRSA-N
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (856707C-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Liver,Kidney
Co se děje?
WGK 3
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)