Hlavní dokumenty
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
Myristoyl L-carnitine-d9
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H32D9NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.28
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI key
PSHXNVGSVNEJBD-PNGFJFKMSA-N
application
Lipidomics
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)