Hlavní dokumenty
870321P
Avanti
C18:1 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
Oleoy L-carnitine-d9
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H38D9NO4
Molekulová hmotnost:
434.70
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1x1 mg (870321P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI key
IPOLTUVFXFHAHI-BZADHMHDSA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870321P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)