Hlavní dokumenty
860376P
Avanti
18:0 aminoethyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
18:0 aminoethyl PC, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C45H91N2O8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
819.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860376P-5MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)